Learn More
Lanthanum Nitrate Hexahydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lanthanum Nitrate Hexahydrate |
| CAS | 10277-43-7 |
| Quantità | 1 g |
| Formula molecolare | La . 3NO3 . 6H2O |
| InChI Formula | InChI=1S/La.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;; |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | lanthanum(3+);trinitrate;hexahydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 433.01 |
| Peso formulazione | 432.9332 |