Learn More
Lanthanum Nitrate Releasing Agent: 1% La (from oxide) in 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 30003170
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003170 500 mL 500mL
30003064 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30003170 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGMLAN1P500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Lanthanum Nitrate Releasing Agent: 1% La (from oxide) in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum
CAS 7439-91-0
Metodi AA/GFAA
Nomi componenti o analita Lanthanum
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare La
Sinonimo La
InChI Formula InChI=1S/La
SMILES [La]
IUPAC Name lanthanum
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 138.906
Quantità 500 mL
Peso formulazione 138.906 g/mol