Learn More
Lanthanum pieces, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11390689
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11390689 25 g 25g
11380689 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11390689 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 000175.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7439-91-0 | La | 138.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-91-0
Formula molecolare La
Molecular Weight (g/mol) 138.91
Numero MDL MFCD00011066
InChI Key FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC Name lanthanum
SMILES [La]
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum
Colore Silver-White
Nota nome Rare Earth Oxides Content
Aspetto Silvery-white pieces
Densità 6.17g/cm3 at 20°C
Quantità 25 g
Imballaggio Under Mineral Oil
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lanthanum pieces
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Solido infiammabile.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare polvere speciale perincendi de metalli per estinguere.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.