Learn More
Lanthanum powder, -40 mesh, 99.7% (REO)
Codice prodotto. 15491967
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15491967 5 g 5g
15401977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15491967 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044182.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Air and moisture | CAS: 7439-91-0 | La | 138.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-91-0
Formula molecolare La
Molecular Weight (g/mol) 138.91
Numero MDL MFCD00011066
InChI Key FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC Name lanthanum
SMILES [La]
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum
Colore Gray to Silver
Aspetto Gray to silver powder
Quantità 5 g
Dimensioni maglia -40 Mesh
Odore Odorless
Sensibilità Air and moisture sensitive
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Forma Powder