Learn More
Lanthanum rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11343828
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
100mm
10mm
25mm
50mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11343828 25 mm 25mm
11313828 10 mm 10mm
11333828 50 mm 50mm
11323828 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11343828 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040292.DH
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Form: Approx.0.20g/mm, Cast rod, diameter is approximate | CAS: 7439-91-0 | La | 138.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-91-0
Formula molecolare La
Molecular Weight (g/mol) 138.91
Numero MDL MFCD00011066
InChI Key FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC Name lanthanum
SMILES [La]
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum
Colore Silver-White
Nota nome Rare Earth Oxides Content
Aspetto Silvery-white rod
Densità 6.17g/cm3 at 20°C
Quantità 25 mm
Imballaggio Mylar under Argon
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Forma Cast Rod