Learn More
Lanthanum Standard: La @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Codice prodotto. 17991476
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
200 g
Dimensione della confezione:
200g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17991476 50 g 50g
17951886 200 g 200g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17991476 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGOLA1000A50G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Lanthanum Standard: La @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum
CAS 7439-91-0
Metodi RDE/ICP
Nomi componenti o analita Lanthanum
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare La
Concentrazione 1000 μg/g
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo La
InChI Formula InChI=1S/La
SMILES [La]
IUPAC Name lanthanum
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molecular Weight (g/mol) 138.906
Quantità 50 g
Peso formulazione 138.906 g/mol