Learn More
Lanthanum Standard: La @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Descrizione
Lanthanum Standard: La @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lanthanum |
| CAS | 7439-91-0 |
| Metodi | ICP/XRF/RDE |
| Nomi componenti o analita | Lanthanum |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | La |
| Concentrazione | 5000 μg/g |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | La |
| InChI Formula | InChI=1S/La |
| Vedi altri risultati |