Learn More
β-Lapachone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485748
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16485748 10 mg 10mg
16481907 50 mg 50mg
16456226 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16485748 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13555
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress β-Lapachone (ARQ-501;NSC-26326) is a naturally occurring O-naphthoquinone, acts as a topoisomerase I inhibitor, and induces apoptosis by inhibiting cell cycle progression.
β-Lapachone (ARQ-501
Specifica
Materiale o nome chimico β-Lapachone
CAS 4707-32-8
Colore Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H14O3
Quantità 10 mg
Sinonimo ARQ-501 NSC-26326
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (103.19 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 8.33 mg/mL (34.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2OC(C)(C)CC1)C(C3=C2C=CC=C3)=O
Molecular Weight (g/mol) 242.27
Peso formulazione 242.27
Percent Purity 99.1%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only