Learn More
Lapatinib ditosylate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16454047
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16454047 50 mg 50mg
16431936 500 mg 500mg
16427896 100 mg 100mg
16461949 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16454047 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY50898A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Lapatinib ditosylate (GW572016 ditosylate) is a potent inhibitor of the ErbB-2 and EGFR tyrosine kinase domains with IC50 values against purified EGFR and ErbB-2 of 10.2 and 9.8 nM, respectively.
Lapatinib ditosylate (GW572016 ditosylate) is a potent inhibitor of the ErbB-2 and EGFR tyrosine kinase domains with IC50 values against purified EGFR and ErbB-2 of 10.2 and 9.8 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Lapatinib ditosylate
CAS 388082-77-7
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C43H42ClFN4O10S3
Quantità 50 mg
Sinonimo GW572016 ditosylateGW2016 ditosylate
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (135.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCNCC1=CC=C(C2=CC=C3C(C(NC4=CC(Cl)=C(C=C4)OCC5=CC(F)=CC=C5)=NC=N3)=C2)O1)(C)=O.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O.O=S(C7=CC=C(C)C=C7)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 925.46
Peso formulazione 925.46
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only