Learn More
Lapatinib ditosylate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461949
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16461949 1 g -
16431936 500 mg 500mg
16454047 50 mg 50mg
16427896 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16461949 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY50898A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Lapatinib ditosylate (GW572016 ditosylate) is a potent inhibitor of the ErbB-2 and EGFR tyrosine kinase domains with IC50 values against purified EGFR and ErbB-2 of 10.2 and 9.8 nM, respectively.
Lapatinib ditosylate (GW572016 ditosylate) is a potent inhibitor of the ErbB-2 and EGFR tyrosine kinase domains with IC50 values against purified EGFR and ErbB-2 of 10.2 and 9.8 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Lapatinib ditosylate
CAS 388082-77-7
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C43H42ClFN4O10S3
Quantità 1 g
Sinonimo GW572016 ditosylateGW2016 ditosylate
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (135.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCNCC1=CC=C(C2=CC=C3C(C(NC4=CC(Cl)=C(C=C4)OCC5=CC(F)=CC=C5)=NC=N3)=C2)O1)(C)=O.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O.O=S(C7=CC=C(C)C=C7)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 925.46
Peso formulazione 925.46
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only