Learn More
Lapatinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16451949
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16451949 1 g 1g
16444047 50 mg 50mg
16421936 500 mg 500mg
16417896 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16451949 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY50898
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
MedChemExpress Lapatinib (GW572016) is a potent inhibitor of the ErbB-2 and EGFR tyrosine kinase domains with IC50 values against purified EGFR and ErbB-2 of 10.2 and 9.8 nM, respectively.
Lapatinib (GW572016) is a potent inhibitor of the ErbB-2 and EGFR tyrosine kinase domains with IC50 values against purified EGFR and ErbB-2 of 10.2 and 9.8 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Lapatinib
CAS 231277-92-2
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H26ClFN4O4S
Quantità 1 g
Sinonimo GW572016 GW2016
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (215.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCNCC1=CC=C(C2=CC=C3C(C(NC4=CC(Cl)=C(C=C4)OCC5=CC(F)=CC=C5)=NC=N3)=C2)O1)(C)=O
Molecular Weight (g/mol) 581.06
Peso formulazione 581.06
Percent Purity 99.09%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only