Learn More
Lapatinib, TRC
Codice prodotto. 30135929
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135929 1 g 1g
30008993 250 mg 250mg
18001340 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135929 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL1758081G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 231277-92-2
Formula molecolare C29 H26 Cl F N4 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 581.06
Sinonimo 4-Quinazolinamine, N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[[[2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]methyl]-2-furanyl]-, N-[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[[[2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]methyl]-2-furanyl]-4-quinazolinamine, 4-[[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]amino]-6-[5-[[(2-methanesulfonylethyl)amino]methyl]furan-2-yl]quinazoline, GSK 572016, GW 572016, GW 572016X, Lapatinib, N-[3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]-6-[5-[[[2-(methanesulfonyl)ethyl]amino]methyl]-2-furyl]-4-quinazolinamine, N-[3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]-6-[5-[[[2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]methyl]-2-furyl]-4-quinazolinamine, N-[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[(2-methylsulfonylethylamino)methyl]furan-2-yl]quinazolin-4-amine, N-[4-(3-Fluorobenzyloxy)-3-chlorophenyl]-6-[5-[[2-(methylsulfonyl)ethylamino]methyl]furan-2-yl]quinazolin-4-amine, Tyverb
IUPAC Name N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[(2-methylsulfonylethylamino)methyl]furan-2-yl]quinazolin-4-amine
SMILES CS(=O)(=O)CCNCc1oc(cc1)c2ccc3ncnc(Nc4ccc(OCc5cccc(F)c5)c(Cl)c4)c3c2
Specifica
Materiale o nome chimico Lapatinib
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C29H26ClFN4O4S/c1-40(36,37)12-11-32-16-23-7-10-27(39-23)20-5-8-26-24(14-20)29(34-18-33-26)35-22-6-9-28(25(30)15-22)38-17-19-3-2-4-21(31)13-19/h2-10,13-15,18,32H,11-12,16-17H2,1H3,(H,33,34,35)
Peso formulazione 580.1347