missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lappaconitine Hydrobromide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lappaconitine Hydrobromide |
| CAS | 97792-45-5 |
| Formula molecolare | C32H45BrN2O8 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 2H-12,3,6a-Ethanylylidene-7,9-methanonaphth[2,3-b]azocine, aconitane-4,8,9-triol deriv. Hydrobromide, Acetyl-10-deoxysepaconitine Hydrobromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C32H44N2O8.BrH/c1-6-34-16-29(42-28(36)18-9-7-8-10-21(18)33-17(2)35)12-11-25(40-4)31-23(29)14-20(26(31)34)30(37)15-22(39-3)19-13-24(31)32(30,38)27(19)41-5;/h7-10,19-20,22-27,37-38H,6,11-16H2,1-5H3,(H,33,35);1H/t19-,20+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31+,32+;/m1./s1 |
| SMILES | O[C@]1([C@]2(O)[C@@]3([H])CC([C@@H](OC)C1)[C@@H]2OC)C4C[C@@]5([H])C63[C@@]4([H])N(CC)C[C@@]5(OC(C7=CC=CC=C7NC(C)=O)=O)CC[C@H]6OC.Br |
| Molecular Weight (g/mol) | 665.61 |
| Peso formulazione | 664.2359 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?