Learn More
Laquinimod, MedChemExpress
Codice prodotto. 16455478
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
500mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16455478 10 mg 10mg
16446066 100 mg 100mg
16421657 50 mg -
16411656 500 mg 500mg
16408197 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16455478 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Laquinimod (ABR-215062), an orally available carboxamide derivative, is a potent immunomodulator which prevents neurodegeneration and inflammation in the central nervous system.
Laquinimod reduces astrocytic NF-κB activation to protect from Cuprizone-induced demyelination. Laquinimod has the potential for relapsing remitting (RR) and chronic progressive (CP) forms of multiple sclerosis (MS; RRMS or CPMS) as well as neurodegenerative diseases research.
Specifications
Materiale o nome chimico Laquinimod
Forma fisica Solid
CAS 248281-84-7
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H17ClN2O3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo ABR-215062
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (280.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(O)C2=C(N(C)C1=O)C=CC=C2Cl)N(CC)C3=CC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 356.8
Peso formulazione 356.8
Percent Purity 99.36%
Grado Research
Show More Show Less
Research purposes only