Learn More
Miele Professional Lavavetrerie automatiche di grandi dimensioni
Codice prodotto. 30130349 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
351 L
Dimensione della confezione:
1 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
30130349 351 L 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30130349 Fornitore Miele Professional N. del fornitore 11174700
Lavavetrerie PLW 8615 EL/S CT, riscaldamento elettrico/a vapore - uno sportello con serbatoio combinato, largh. 900 mm, 351 l l volume utile
  • Resa/carico p.es. 216 bottiglie da laboratorio, 588 fiale oppure 294 pipette
  • Serbatoio combinato per pre-riscaldamento o riciclo acqua
  • Flessibili: supporti di carico modulari/sistema EasyLoad
  • Efficiente: alte prestazioni con pompa a numero di giri variabili
  • Fino al 60 % di consumi idrici in meno riferiti al carico
  • Risultati sicuri - sensori bracci irroratori + mod. conducibilità
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Display Full-color Touch Screen
Materiale Stainless Steel
Product Type Laboratory Glassware Washer
Volume (sistema metrico) 351 L
Colore Gray
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory Glassware Reprocessing
Include Electrical Heating, Steam Heating, Single Door, Combi Tank
Profondità (sistema imperiale) 39 in.
Profondità (sistema metrico) 990 mm
Altezza (sistema metrico) 1670 mm
Larghezza (sistema metrico) 900 mm
Peso (sistema metrico) di spedizione 390 kg
Requisiti elettrici 3N AC 400 V 50 Hz
Tensione 400 V