Learn More
GA International Large Round Cryogenic Writable Labels
Descrizione
- Strong adhesive ensures labels won't wrinkle or peel during long-term storage in -80°C freezers, liquid nitrogen and dry ice
- Available in a wide range of colors, for color coding and easy identification
- Small round labels are ideal for Eppendorf tube caps and vials
- Available in a variety of colors
- Writable with permanent cryo markers
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Permanent |
| Colore | Violet |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Rotolo |
| Materiale | Thermoplastic Film |
| Product Type | Etichette |
| Sterilità | Non-sterile |
| Etichette per riga | 2 Labels |
| Quantità | 1100/Pk. |
| Forma | Round |
| Vedi altri risultati |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?