Learn More
Slice™ Large Scissors (Rounded Tip)
Codice prodotto. 16493629
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White/Orange
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16493629 White/Orange Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16493629 Fornitore Slice™ N. del fornitore 10545
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.27€
    50.28€ / pezzi 1
    Risparmia 8.99€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Large safety scissors cut tough materials like Kevlar-reinforced fabric. Rounded tips, soft-touch grips, finger-friendly™ blades
  • Zirconium oxide Slice™ safety blades
  • Durable reinforced nylon handle with soft-touch finger grips
  • Safer than traditional scissors
  • Finger-friendly™ edge lasts 11x longer than metal
  • Ambidextrous design
  • Reduces injuries, lower costs
  • Non-sparking, non-conductive, non-magnetic blades
  • Chemically inert blades never rust
  • Oil, lubricant, and maintenance free
  • BPA, phthalate, and lead-free scissors
  • Lightweight and compact
  • Blades are easy to clean and require no maintenance
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Lunghezza (sistema imperiale) 7.87 in.
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale GFN, TPE, Stainless Steel, Zirconium Oxide
Size Large
Colore White/Orange
Da utilizzare con (applicazione) Safety Cutting
Include zirconium oxide safety blade
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema imperiale) 3.21 oz.
Peso (sistema metrico) 91 g
Larghezza (sistema imperiale) 2.99 in.
Larghezza (sistema metrico) 76 mm
Product Type Rounded Tip