Learn More
Whirl-pak™ Large Stand-Up Bags
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16801600 Sfoglia Tutto Whirl-Pak Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4080 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
16801600 4080 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16801600 Fornitore Whirl-pak™ N. del fornitore B01542WA
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used to collect and contain samples of solids and liquids for laboratory tests
  • Works like a Bottle
  • Minimum storage space
  • Easier sample collection
  • Easy to recycle
  • Self-Standing
Specifica
Descrizione Self-Standing
Certificazione/Conformità ISO 9001
Colore Translucent
Da utilizzare con (applicazione) To Collect and Contain
Include Ethylene Oxide (ETO) Sterilization Certificate
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
N. per confezione 100
Metodo di sterilizzazione EtO
Spessore (sistema imperiale) 4 mil
Lunghezza (sistema imperiale) 15 in.
Larghezza (sistema imperiale) 15 in.
Product Type Sample Bag
Capacità (sistema imperiale) 138 oz.
Capacità (sistema metrico) 4080 mL
Lunghezza (sistema metrico) 38 cm
Larghezza (sistema metrico) 38 cm
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm