Learn More
OHAUS™ Large Two Prong Sleeves
Codice prodotto. 15752669 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Fiberglass
Vinyl
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
15752669 Fiberglass Pezzo
15742669 Vinyl Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15752669 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30400256
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.40€
    8.20€ / pezzi 1
    Risparmia 3.20€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
OHAUS™ Large Two Prong Sleeves are for use with clamps and can be easily removed for cleaning or replacement.
  • Available in red vinyl and fiberglass
  • Fiberglass sleeves are ideal for application above 100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 2
Tipo Prong Sleeve
Materiale Fiberglass
Size Large
Colore Gray