Learn More
LAS-34823, TRC
Codice prodotto. 30476300
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30476300 10 mg 10mg
30466056 100 mg 100mg
30464577 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30476300 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL39503010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1708930-15-7
Formula molecolare C16H24BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 342.27
Sinonimo LAS-34823, (R)-3-Hydroxy-1-(3-phenoxypropyl)-1-azoniabicyclo[2,2.2]octane Bromide, (R)-3-Hydroxy-1-(3-phenoxypropyl)quinuclidium Bromide
IUPAC Name (3R)-1-(3-phenoxypropyl)-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan-3-ol;bromide
SMILES [Br-].O[C@H]1C[N+]2(CCCOc3ccccc3)CCC1CC2
Specifica
Materiale o nome chimico Aclidinium Bromide Impurity 2
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H24NO2.BrH/c18-16-13-17(10-7-14(16)8-11-17)9-4-12-19-15-5-2-1-3-6-15;/h1-3,5-6,14,16,18H,4,7-13H2;1H/q+1;/p-1/t14?,16-,17?;/m0./s1
Peso formulazione 341.099