Learn More
Heathrow Scientific™ Laser Cryo-Babies™
Codice prodotto. 16488770
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 2380
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16488770 White pezzi 2380
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16488770 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore LCRY2380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.15€
    77.29€ / pezzi 2380
    Risparmia 9.86€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
These Laser Cryo-Babies™ withstand both long-term cryogenic storage conditions and conventional freezer storage. They are also chemically inert with a solvent-resistant adhesive that will adhere to cryogenic vials, microtubes, test tubes, glass vials, beakers and metal racks.
  • Temperature resistance: -196°C to +150°C
  • Liquid and vapor phase LN2, water baths to 100°C and autoclaving and moderate ovens to 150°C
  • Chemically inert resistant to most solvents and caustic agents
  • Adheres to most plastics (100% virgin PP tubes recommended), glass and metals without cracking, peeling, or degrading
  • Label sheets will not jam printersFlexible polyolefin material and acrylic adhesive
  • Unique combo expands and contracts together with temperature fluctuations
  • 20 sheets per pack
  • Autoclavable
  • Disposable
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di adesivo Acrylic
Colore White
Finitura Opaco
Formato Sheet
Materiale Polyolefin
Print Technology Laser
Product Type Cryogenic Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) 0.5 mL Tubes
Etichette per riga 7
Etichette per pagina 119
N. per confezione 2380/Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320.8°F to +302°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +150°C
Dimensioni (L x P) 24 x 13 mm (0.94 x 0.5 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.94 in.
Lunghezza (sistema metrico) 24 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 13 mm