Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable B-707 Polyester Labels
Codice prodotto. 11563644 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
21.2 mm
22.9 mm
Larghezza (sistema metrico):
47.6 mm
50.8 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico):
21.2 mm
22.9 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile:
47.6 mm
50.8 mm
Dimensione della confezione:
1 confezione
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Altezza area stampabile (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) area stampabile Dimensione della confezione
11563644 22.9 mm 50.8 mm 22.9 mm 50.8 mm 1 confezione
11523654 21.2 mm 47.6 mm 21.2 mm 47.6 mm 1 confezione
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11563644 Fornitore Brady™ N. del fornitore 029823
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00€
    180.89€ / 1 confezioni
    Risparmia 15.11€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
LaserTab Labels are available in the following formats:
  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester (B-707)
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Laser
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, Data and Telecommunications Labeling, General Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laser Printers
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 71.1 mm
Etichette per riga 3
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1020 Labels/Pack
Quantità 1020 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +266°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0046 in.
Spessore (sistema metrico) 0.12 mm
Dimensioni (L x P) 22.86 x 50.8 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.90 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 50.8 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.90 in.
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.9 in.
Altezza (sistema metrico) 22.9 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 22.9 mm
Alternate Part Number LAT-31-707-1