Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels, B-707 Polyester
Codice prodotto. 11573644 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
0.5 x 0.375 in. (W x H)
0.5 x 0.5 in.
1 x 0.375 in. (W x H)
1 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 0.375 in. (W x H)
1.5 x 0.5 in. (W x H)
2 x 1.437 in. (W x H)
3 x 1.437 in. (W x H)
3.6 x 0.375 in. (W x H)
Colore:
White
Yellow
Dimensione della confezione:
1 confezione
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (sistema imperiale) Colore Dimensione della confezione
11573644 2 x 1.437 in. (W x H) White 1 confezione
11533654 3 x 1.437 in. (W x H) White 1 confezione
11543654 1.5 x 0.375 in. (W x H) White 1 confezione
11503654 3.6 x 0.375 in. (W x H) White 1 confezione
11513045 0.5 x 0.375 in. (W x H) White 1 confezione
11543045 0.5 x 0.5 in. White 1 confezione
11553045 1.5 x 0.5 in. (W x H) White 1 confezione
11553644 1 x 0.5 in. (W x H) Yellow 1 confezione
11523045 1 x 0.375 in. (W x H) White 1 confezione
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11573644 Fornitore Brady™ N. del fornitore 029824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00€
    287.46€ / 1 confezioni
    Risparmia 24.54€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
Designed for use with laser printers. Brady LASERTAB Laser Printable Labels are made of B-707 polyester.
  • Blank, printable polyester labels for Laser Printers
  • CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognised; CSA Accepted
Descrizione Chemical, humidity, smear, UV and weather-Resistant
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester (B-707)
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Laser
Product Type Laser Printable Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking, Component and equipment labelling, Data and telecommunications labelling, General identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laser Printers
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 71.12 mm
Etichette per riga 3
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1008 Labels/Pack
Quantità 1000/Pk.
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema imperiale) 2 x 1.437 in. (W x H)
Dimensioni (sistema metrico) 50.8 x 36.4 mm (W x H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +267°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0046 in.
Spessore (sistema metrico) 0.117 mm
Dimensioni (L x P) 36.50 x 50.80 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.80 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 50.80 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.44 in.
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 1.44 in.
Altezza (sistema metrico) 36.50 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 36.50 mm
Alternate Part Number LAT-33-707-1