Learn More
Latanoprost, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488528
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488528 10 mg 10mg
16484397 50 mg 50mg
16483786 25 mg -
16471008 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16488528 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB057710mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Latanoprost (PHXA41) is a prostaglandin F2α analogue and an agonist for the FP prostanoid receptor, and lowers intraocular-pressure (IOP).
Latanoprost (PHXA41) is a prostaglandin F2α analogue and an agonist for the FP prostanoid receptor, and lowers intraocular-pressure (IOP).
Specifica
Materiale o nome chimico Latanoprost
Forma fisica Oil
CAS 130209-82-4
Colore Colorless
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H40O5
Sinonimo PHXA41
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (231.17 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (231.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.17 mM)
SMILES O=C(OC(C)C)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](CC[C@@H](O)CCC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O
Molecular Weight (g/mol) 432.59
Peso formulazione 432.59
Percent Purity 99.67%
Grado Research
Research purposes only