Learn More
Latanoprostene Bunod, TRC
Codice prodotto. 30008831
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008831 2.5 mg 2.50mg
30003455 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30008831 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL1773352.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 860005-21-6
Formula molecolare C27H41NO8
Molecular Weight (g/mol) 507.62
Sinonimo NCX 116;
SMILES O=C(OCCCCO[N+]([O-])=O)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](CC[C@@H](O)CCC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Latanoprostene Bunod
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C27H41NO8/c29-22(15-14-21-10-4-3-5-11-21)16-17-24-23(25(30)20-26(24)31)12-6-1-2-7-13-27(32)35-18-8-9-19-36-28(33)34/h1,3-6,10-11,22-26,29-31H,2,7-9,12-20H2/b6-1-/t22-,23+,24+,25-,26+/m0/s1
Peso formulazione 507.2832