Learn More
BRAND™ Lateral Burette Stopcock for Burette, Amber
Codice prodotto. 10652052 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
25 mL Burette
25 mL and 50 mL Burette
50 mL Burette
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10652052 25 mL and 50 mL Burette Pezzo
10509161 25 mL Burette Pezzo
10111971 50 mL Burette Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10652052 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 81927
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Lateral Burette Stopcock for Burette includes an interchangeable glass key.
  • Stopcock housing with precision Borosilicate Glass 3.3 burette tip
  • Interchangeable borosilicate glass key with retention device
  • Stopcock size 3NS/12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Burette Stopcock
Materiale Amber Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (apparecchiatura) 25 mL and 50 mL Burette
Include Glass Key