missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ LATEX 400nm Red Midi Antibody Conjugation Kit

Codice prodotto. 18039443 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
40 μg
Dimensione della confezione:
40µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18039443 40 μg 40µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18039443 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore 10020120

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The LATEX™ Conjugation Kit allows antibodies or proteins to be conjugated to high quality 400 nm red latex beads quickly and easily.

The LATEX™ Conjugation Kit allows antibodies or proteins to be conjugated to our high quality 400nm red latex beads quickly and easily. The latex beads are designed for ease of use and have much improved handling compared with traditional latex. This has been achieved by specially treating the particles. The conjugation is covalent, and requires less antibody than traditional passive and covalent latex conjugates.

Kit Contents:

  • 1 Midi vial of 400nm Red LATEX
  • 1 vial of Reaction buffer A
  • 1 vial of Resuspension buffer
  • 1 vial of Reaction buffer B
  • 1 vial of 10x Quencher buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage -20°C
Quantità 40 μg
Bersaglio LATEX™ 400nm Red Midi
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.