Learn More
Heathrow Scientific™ Latex Dropper Bulbs
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
Lunghezza (sistema metrico):
43 mm
52 mm
Diametro (sistema metrico) apertura:
5 mm
6 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 72
Descrizione
- Constructed of natural rubber latex
- Flexible, easy-to-attach
- Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers.
- Pack of 72
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Natural |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | Dropping Bottle, Medicine Dropper, Small Pipette |
| Tipo di impugnatura | Single-handed |
| Materiale | Natural Latex Rubber |
| Numero di canali | 1 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Dropping Bulb |
| Volume (sistema metrico) | 1 mL |
| Vedi altri risultati |