Learn More
Heathrow Scientific™ Latex Dropper Bulbs
Codice prodotto. 12357579 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
Lunghezza (sistema metrico):
43 mm
52 mm
Diametro (sistema metrico) apertura:
5 mm
6 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 72
Codice prodotto. 12357579
Marca: Heathrow Scientific™ HS20622B
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Slips on easily to pipets and medicine droppers. Heathrow Scientific™ Latex Dropper Bulbs are constructed of flexible, yet durable natural rubber latex.
  • Constructed of natural rubber latex
    • Flexible, easy-to-attach
    • Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers.
    • Pack of 72
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Natural
Monouso Reusable
Da utilizzare con Dropping Bottle, Medicine Dropper, Small Pipette
Tipo di impugnatura Single-handed
Materiale Natural Latex Rubber
Numero di canali 1
Sterilità Non-sterile
Tipo Dropping Bulb
Volume (sistema metrico) 2 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pasteur pipets, smaller pipettes, and medicine droppers
Quantità 72 Pack
Lunghezza (sistema metrico) 52 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm