Learn More
Fisherbrand™ Tettarelle contagocce in lattice
Codice prodotto. 12426180 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
1.5 - 5 ml
1.5 ml
2.5 ml
3.75 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
12426180 2.5 ml pezzi 20
12406180 1 ml pezzi 20
12416180 1.5 ml pezzi 20
12436180 3.75 ml pezzi 20
12446180 1.5 - 5 ml pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12426180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.85€
    13.55€ / pezzi 20
    Risparmia 22.30€
    62% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For easy dispensing of liquids.
  • Flexible rubber bulbs create suction and dispensing capacity when used with pipettes
  • Provide intuitive manual pipeting control
  • Available in different capacities
Specifica
Materiale Lattice
Tipo Pompetta contagocce per pipette
Volume (sistema metrico) 2.5 ml
Diametro (sistema metrico) apertura 6 mm