Learn More
Sanplatec™ Latex Glove 6 in.
Codice prodotto. 30242883
Cambia vista
Click to view available options
Diametro polso (sistema imperiale):
6 in.
Dimensione della confezione:
1 paio
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro polso (sistema imperiale) Dimensione della confezione
30242883 6 in. 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30242883 Fornitore Sanplatec™ N. del fornitore 00193
Spedizione stimata: 16-02-2027
Latex Glove 6inch for Sanplatec Glove Box.
  • Spec: 1 twin, Total length: 635 mm, Thickness: 0.55 mm
Specifications
Colore Natural
Hand Ambidestri
Latex Free No
Materiale Latex
Product Type Gloves
Size Universal
Spessore (sistema imperiale) 0.55 mm
Spessore (sistema metrico) 0.55 mm
Tipo di imballaggio Pair
Diametro polso (sistema imperiale) 6 in.