Learn More
Sanplatec™ Latex Glove 8 in.
Codice prodotto. 30242888
Cambia vista
Click to view available options
Diametro polso (sistema imperiale):
8 in.
Dimensione della confezione:
1 paio
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro polso (sistema imperiale) Dimensione della confezione
30242888 8 in. 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30242888 Fornitore Sanplatec™ N. del fornitore 30227
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 05-02-2027
Latex Glove 8inch for Sanplatec Glove Box.
  • Spec: 1 twin, Total length: 710 mm, Thickness: 0.55 mm
Specifica
Colore Natural
Hand Ambidestri
Latex Free No
Materiale Latex
Product Type Gloves
Size Universal
Spessore (sistema imperiale) 0.55 mm
Spessore (sistema metrico) 0.55 mm
Diametro polso (sistema imperiale) 8 in.