Learn More
Ansell™ Versatouch™ 78-103 Thermal Insulating Gloves
Codice prodotto. 15775992 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
9
Dimensione della confezione:
pezzi 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15775992 7 pezzi 12
15785992 9 pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15775992 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 78103070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.10€
    43.63€ / pezzi 12
    Risparmia 22.47€
    33% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Offers protection from cold without sacrificing dexterity. Ansell Edmont™ Versatouch™ 78-103 Thermal Insulating Gloves are light-duty gloves with a seamless knit, thermal acrylic liner that provides comfort and warmth in cold or refrigerated work.
VersaTouch thermal insulating gloves are ideal to keep hands warm in refrigerated applications.
  • Uncoated liner for use alone or as an underglove
  • Seamless knit, thermal acrylic liner provides comfort and warmth
  • Acrylic liner offers protection from cold without sacrificing dexterity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 388/511
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
Coating Material Uncoated
Colore Blue
Finitura esterna Knitted
Grado 10 Guage
Latex Free Sì
Materiale Acrylic
Product Type Heat-resistant Gloves
Size 7
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Refrigerated/chilled areas, frozen products
Stile polso guanto Knit
Materiale rivestimento interno Acrylic
Tipo di imballaggio Bag
Quantità 12 Pair
Lunghezza (sistema metrico) 215 to 250 mm