Learn More
MedChemExpress Lathyrol
Codice prodotto. 16483876
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16483876 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16483876 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0561
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Lathyrol is a natural product, and is used for cancer treatment.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 334.45 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 34420-19-4
Product Type Natural Products
Purezza 99.52%
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (299.00 mM)
Quantità 25 mg