Learn More
MedChemExpress Lathyrol
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecolare | 334.45 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 34420-19-4 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 99.52% |
| Solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (299.00 mM) |
| Quantità | 10 mg |