Learn More
Masterflex™ Lattice connector hold angle 90 degrees for metal rods aluminum Masterflex
Codice prodotto. 12916826 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) asta:
0.5 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) asta Dimensione della confezione
12916826 0.5 in. pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12916826 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0804132
Spedizione stimata: 15-01-2027
Connect rods and / or clamps to your frame or build a custom lab frame
  • Hold angle 90°
  • aluminum
  • Smooth, rounded surfaces easy to clean
  • Angled adjustment screws allow for east set up and prevent misalignment
  • Desgined for constructing lab frames in a lattice pattern
Specifica
Materiale Silicone-coated Aluminum
Lunghezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Diametro (sistema imperiale) asta 0.5 in.
Size Grip Range: 9 to 0.5 in.
Descrizione Frame and rod
Da utilizzare con (applicazione) Constructing lab frames in a lattice pattern