Learn More
Lauda™ Alpha 2 Immersion Circulators
Codice prodotto. 12042392
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
12042392 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12042392 Fornitore Lauda N. del fornitore L000618
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Portata 15 L/min.
Tipo di pompa Pressure
Gamma di temperatura 25°C to 100°C
Display LED
Da utilizzare con (applicazione) Sample preparation for chemico-pharmaceutical analysis, precise temperature control in sensitive are
Pressione max 0.2 bar
Modello LCE0226
Temperatura massima (sistema metrico) 100°C
Stabilità termica ±0.05K
Larghezza (sistema metrico) 125 mm
Altezza (sistema metrico) 300 mm
Profondità (sistema metrico) 150 mm
Peso (sistema metrico) 3.5 kg
Electrical Requirements 230 V 50/60 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50/60 Hz