Learn More
Lauric Acid, 98-101%, Extra Pure, Acidimetric, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10497640 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10497640 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10497640 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore L/0560/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 143-07-7
Punto di fusione 44°C
Colore White
Punti di ebollizione 225°C
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C12H24O2
Numero MDL 2736
Quantità 500 g
Sinonimo lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
InChI Key POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC Name dodecanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 200.322
PubChem CID 3893
ChEBI CHEBI:30805
Peso formulazione 200.32g/mol
Forma fisica Solid