Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lauric acid, 99%
Codice prodotto. 10495272 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10495272 5 g Bottiglia in vetro 5g
10469080 100 g Plastic bottle 100g
10387340 500 g Plastic bottle 500g
10398103 1 kg Plastic bottle 1kg
10751784 5 kg Plastic Drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10495272 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 167280050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 143-07-7 | C12H24O2 | 200.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-07-7
Formula molecolare C12H24O2
Molecular Weight (g/mol) 200.32
Numero MDL MFCD00002736
InChI Key POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
PubChem CID 3893
ChEBI CHEBI:30805
IUPAC Name dodecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Lauric acid
Punto di fusione 44.0°C to 46.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 225.0°C (100.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 156°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)10CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 02, 359
Indice di Merck 15, 5439
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,ether and alcohol
Peso formulazione 200.32
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lauric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lauric acid