Learn More
Lauric acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16443469
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16443469 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16443469 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYY0366
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Lauric acid is a middle chain-free fatty acid with strong bactericidal properties. The EC50s for P. acnes, S.aureus, S. epidermidis, are 2, 6, 4 μg/mL, respectively.
Lauric acid is a middle chain-free fatty acid with strong bactericidal properties. The EC50s for P. acnes, S.aureus, S. epidermidis, are 2, 6, 4 μg/mL, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Lauric acid
Forma fisica Solid
CAS 143-07-7
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H24O2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 250 mg/mL (1248.00 mM)
SMILES CCCCCCCCCCCC(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 200.32
Peso formulazione 200.32
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only