Learn More
Lauric acid, sodium salt, 98%
Codice prodotto. 10552214 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10552214 5 g Bottiglia in vetro 5g
10250031 25 g Bottiglia in vetro 25g
10615871 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10552214 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 413040050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 629-25-4 | C12H23NaO2 | 222.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-25-4
Formula molecolare C12H23NaO2
Molecular Weight (g/mol) 222.30
Numero MDL MFCD00041754
InChI Key BTURAGWYSMTVOW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium dodecanoate, sodium laurate, lauric acid sodium salt, dodecanoic acid, sodium salt, lauric acid, sodium salt, dodecanoic acid sodium salt, lauran sodny czech, caswell no. 778a, unii-k146mr5exo, epa pesticide chemical code 079026
PubChem CID 2735067
IUPAC Name sodium;dodecanoate
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lauric acid, sodium salt
Nota nome 99%
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)10COONa
Quantità 5 g
Peso formulazione 222.3
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder or Flakes
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lauric acid, sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.