Learn More
Lauric Acid, TRC
Codice prodotto. 30012013
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012013 25 g 25g
30006082 10 g 10g
30007658 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012013 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL17855025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-07-7
Formula molecolare C12 H24 O2
Molecular Weight (g/mol) 200.32
Sinonimo Dodecanoic acid, Lauric acid (8CI), 1-Dodecanoic acid, 1-Undecanecarboxylic acid, ABL, Aliphat No. 4, ContraZeck, Dodecylic acid, Edenor 12/98-100, Edenor C 12, Edenor C 1298-100, Emery 651, Hystrene 9512, Imex C 1299, Kortacid 1299, Laurostearic acid, Lunac L 70, Lunac L 98, NAA 122, NAA 312, NSC 5026, Neo-Fat 12, Neo-Fat 12-43, Nissan NAA 122, Palmac 98-12, Philacid 1200, Prifac 2920, Prifac 2922, Prifrac 2920, Univol U 314, Vulvic acid, n-Dodecanoic acid
IUPAC Name dodecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Lauric Acid
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
Peso formulazione 200.1776