Learn More
Lauryl chloride, 99%
Codice prodotto. 10367990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
Codice prodotto. 10367990
Marca: Thermo Scientific Acros 257102500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 112-52-7 | C12H25Cl | 204.78 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-52-7
Formula molecolare C12H25Cl
Molecular Weight (g/mol) 204.78
Numero MDL MFCD00013688
InChI Key YAYNEUUHHLGGAH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lauryl chloride, dodecyl chloride, n-dodecyl chloride, dodecane, 1-chloro, laurylchloride, unii-we8o8j0utk, 1-chloro-dodecane, dodecane, chloro, ccris 5810, we8o8j0utk
PubChem CID 8192
IUPAC Name 1-chlorododecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Lauryl chloride
Nota nome 99%
Punto di fusione -9.3°C
Colore Colorless
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 260°C
Punto d'infiammabilità 130°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)11Cl
Indice di rifrazione 1.4420 to 1.444
Quantità 250 mL
Gravità specifica 0.87
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.0068g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents,slightly miscible with alcohol,soluble in ethanol,benzene,ether,miscible with acetone
Peso formulazione 204.79
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lauryl chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.