Learn More
Lauryl methacrylate, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10294891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10294891 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10692942 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
11924961 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10294891 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 347711000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 142-90-5 | C16H30O2 | 254.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-90-5
Formula molecolare C16H30O2
Molecular Weight (g/mol) 254.41
Numero MDL MFCD00008972
InChI Key GMSCBRSQMRDRCD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dodecyl methacrylate, lauryl methacrylate, dodecyl 2-methylacrylate, metazene, n-dodecyl methacrylate, sipomer lma, 2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, dodecyl 2-methyl-2-propenoate, lama, ageflex fm 246
PubChem CID 8906
IUPAC Name dodecyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Lauryl methacrylate
Nota nome 96%
Punto di fusione -23.0°C
Colore Yellow
Densità 0.8710g/mL
Punto d'infiammabilità 126°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH2=C(CH3)COO(CH2)11CH3
Indice di rifrazione 1.4440 to 1.4470
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.871
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Stabilizzatore 300 to 500ppm MEHQ
Viscosità 4.7 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 254.41
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid