Learn More
Lauryl Methacrylate, TRC
Codice prodotto. 30475585
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30475585 1 g 1g
30466361 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30475585 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL1787651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-90-5
Formula molecolare C16H30O2
Molecular Weight (g/mol) 254.41
Sinonimo Ageflex FM 246, Blemmer LMA, Dodecyl 2-methyl-2-propenoate, Dodecyl methacrylate, Exceparl L-MA, GE 410, GE 410 (methacrylate), LAMA, LMA, Lauryl methacrylate, Light Ester L, MA 13, MA 13 (methacrylate), NSC 5188, Rocryl 320, SR 313, SR 313E, Sipomer LMA, n-Dodecyl methacrylate
IUPAC Name dodecyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Lauryl Methacrylate
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C16H30O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-16(17)15(2)3/h2,4-14H2,1,3H3
Peso formulazione 254.2246