Learn More
Layilin Antibody (MM0448-4F33), DyLight 550, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18048138 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18048138 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18048138 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP211767R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    811.36€
    716.10€ / 0.1mL
    Risparmia 95.26€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
Layilin Monoclonal specifically detects Layilin in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Layilin
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone MM0448-4F33
Coniugato DyLight 550
Diluizione Western Blot, ELISA
Formulazione 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias gene FLJ30977, FLJ31092, layilin
Simboli geni LAYN
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human recombinant Layilin
Metodo di purificazione Protein G purified
Quantità 0.1 mL
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 143903
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG2