Learn More
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Tubing
Codice prodotto. 15258763
Cambia vista
Click to view available options
Overall Length (Metric):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
500 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
0.025 mm
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.15 mm
0.175 mm
0.2 mm
0.3 mm
0.53 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Overall Length (Metric) Diametro (sistema metrico) interno unitSize
15258763 200 mm 0.075 mm pezzi 5
15258783 50 mm 0.53 mm pezzi 5
15268733 200 mm 0.3 mm pezzi 5
15268743 150 mm 0.15 mm pezzi 5
15268753 150 mm 0.05 mm pezzi 5
15268763 500 mm 0.1 mm pezzi 2
15298763 200 mm 0.1 mm pezzi 5
15248743 200 mm 0.15 mm pezzi 5
15298753 150 mm 0.05 mm pezzi 2
11991606 500 mm 0.3 mm pezzi 2
15208773 150 mm 0.1 mm pezzi 5
15258733 150 mm 0.3 mm pezzi 5
15268783 150 mm 0.53 mm pezzi 5
15238763 100 mm 0.075 mm pezzi 5
15278733 50 mm 0.025 mm pezzi 5
15298733 150 mm 0.025 mm pezzi 5
15208733 200 mm 0.2 mm pezzi 5
15208743 200 mm 0.025 mm pezzi 5
15218733 150 mm 0.2 mm pezzi 5
15218743 500 mm 0.025 mm pezzi 2
15228743 50 mm 0.15 mm pezzi 5
15228763 50 mm 0.075 mm pezzi 5
15238733 50 mm 0.3 mm pezzi 5
15238743 100 mm 0.15 mm pezzi 5
15238783 150 mm 0.175 mm pezzi 5
15248733 100 mm 0.3 mm pezzi 5
15248763 150 mm 0.075 mm pezzi 5
15248783 100 mm 0.53 mm pezzi 5
15278723 500 mm 0.2 mm pezzi 2
15278763 50 mm 0.1 mm pezzi 5
15278783 500 mm 0.53 mm pezzi 2
15288723 50 mm 0.2 mm pezzi 5
15288733 100 mm 0.025 mm pezzi 5
15288763 100 mm 0.1 mm pezzi 5
15298723 100 mm 0.2 mm pezzi 5
15258743 500 mm 0.15 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Codice prodotto. 15258763 Fornitore Trajan Scientific and Medical™ N. del fornitore 0624293
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mechanically robust polymer-sheathed fused silica tubing for use in HPLC systems.
  • Fused silica internal wall provides smooth surface, free of imperfections
  • PEEKsil compatible with most organic solvents and resistant to strong acids
  • Effective pH range of 0 to 10
  • Flexibility ensures easy connection between columns, detectors and injectors
    Specifica
    Tipo Tubing
    Include 5/Pk.
    Diametro (sistema metrico) interno 0.075 mm
    Diametro (sistema metrico) esterno 1.6 mm
    Overall Length (Metric) 200 mm
    Materiale Polymer-sheathed Fused Silica