Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Supplies
- Chromatography Tubing
- Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Tubing
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Tubing
Codice prodotto. 15298763
Cambia vista
Click to view available options
Overall Length (Metric):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
500 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
0.025 mm
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.15 mm
0.175 mm
0.2 mm
0.3 mm
0.53 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
36 product options available for selection
| Codice prodotto. | Overall Length (Metric) | Diametro (sistema metrico) interno | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 15298763 | 200 mm | 0.1 mm | pezzi 5 |
| 15258763 | 200 mm | 0.075 mm | pezzi 5 |
| 15258783 | 50 mm | 0.53 mm | pezzi 5 |
| 15268733 | 200 mm | 0.3 mm | pezzi 5 |
| 15268743 | 150 mm | 0.15 mm | pezzi 5 |
| 15268753 | 150 mm | 0.05 mm | pezzi 5 |
| 15268763 | 500 mm | 0.1 mm | pezzi 2 |
| 15248743 | 200 mm | 0.15 mm | pezzi 5 |
| 15298753 | 150 mm | 0.05 mm | pezzi 2 |
| 11991606 | 500 mm | 0.3 mm | pezzi 2 |
| 15208773 | 150 mm | 0.1 mm | pezzi 5 |
| 15258733 | 150 mm | 0.3 mm | pezzi 5 |
| 15268783 | 150 mm | 0.53 mm | pezzi 5 |
| 15238763 | 100 mm | 0.075 mm | pezzi 5 |
| 15278733 | 50 mm | 0.025 mm | pezzi 5 |
| 15298733 | 150 mm | 0.025 mm | pezzi 5 |
| 15208733 | 200 mm | 0.2 mm | pezzi 5 |
| 15208743 | 200 mm | 0.025 mm | pezzi 5 |
| 15218733 | 150 mm | 0.2 mm | pezzi 5 |
| 15218743 | 500 mm | 0.025 mm | pezzi 2 |
| 15228743 | 50 mm | 0.15 mm | pezzi 5 |
| 15228763 | 50 mm | 0.075 mm | pezzi 5 |
| 15238733 | 50 mm | 0.3 mm | pezzi 5 |
| 15238743 | 100 mm | 0.15 mm | pezzi 5 |
| 15238783 | 150 mm | 0.175 mm | pezzi 5 |
| 15248733 | 100 mm | 0.3 mm | pezzi 5 |
| 15248763 | 150 mm | 0.075 mm | pezzi 5 |
| 15248783 | 100 mm | 0.53 mm | pezzi 5 |
| 15278723 | 500 mm | 0.2 mm | pezzi 2 |
| 15278763 | 50 mm | 0.1 mm | pezzi 5 |
| 15278783 | 500 mm | 0.53 mm | pezzi 2 |
| 15288723 | 50 mm | 0.2 mm | pezzi 5 |
| 15288733 | 100 mm | 0.025 mm | pezzi 5 |
| 15288763 | 100 mm | 0.1 mm | pezzi 5 |
| 15298723 | 100 mm | 0.2 mm | pezzi 5 |
| 15258743 | 500 mm | 0.15 mm | pezzi 2 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
15298763
Supplier
Trajan Scientific and Medical™
Supplier No.
0624303
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Usa il codice promozionale 27992
Spedizione stimata: 05-10-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
121.60 EUR valido fino al 2026-10-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27992" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27992" per avere il tuo prezzo promozionale.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Fused silica internal wall provides smooth surface, free of imperfections
- PEEKsil compatible with most organic solvents and resistant to strong acids
- Effective pH range of 0 to 10
- Flexibility ensures easy connection between columns, detectors and injectors
Specifications
Specifications
| Tipo | Tubing |
| Colore | Red |
| Include | 5/Pk. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.1 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.58 mm |
| Overall Length (Metric) | 200 mm |
| Materiale | Polymer-sheathed Fused Silica |