Learn More
Testo™ Termoigrometro con display LCD
Codice prodotto. 10316802
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da 0 a 50 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) unitSize
10316802 Da 0 a 50 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10316802 Fornitore Testo™ N. del fornitore 0560 6081
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this thermohygrometer for a variety of applications. Testo™ 608-H1 Thermohygrometers provide a continuous display of current temperature and humidity values.
  • Continuous measurement and display of temperature and relative humidity
  • Calculation and display of the dew point
  • Large, clear display
  • Capacitive humidity sensor with long-term stability for many years of measurement
Specifica
Tipo Termo-igrometro
Risoluzione 0.001
Temperature Range (Metric) Da 0 a 50 °C
Tipo di display LCD
Peso (sistema metrico) 168 g
Tensione 9 V
Da utilizzare con (applicazione) Per la misurazione e la visualizzazione continue della temperatura e dell'umidità relativa