Learn More
Brannan™ Orologio e tre timer con display LCD
Codice prodotto. 13053023
Cambia vista
Click to view available options
Display:
Digitale
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Display Dimensione della confezione
13053023 Digitale Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13053023 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 28/214/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.25€
    16.38€ / pezzi 1
    Risparmia 4.87€
    22% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Conteggio decrementale e incrementale di 20 ore con allarme. L'orologio con tre timer e display LCD Brannan™ è in grado di svolgere contemporaneamente le funzioni di tutti e tre i timer. Include un orologio in formato 12/24 ore con clip posteriore, supporto e magnete sul retro.
  • Conto alla rovescia e cronometro fino a 20 ore con sveglia
  • Timer con memoria
  • Orologio
  • Altezza cifre 10 mm
  • Clip posteriore con supporto e magnete
  • Dimensioni: 60 mm x 70 mm
  • Batterie di ricambio necessarie: 2 x SR41/392
Specifica
Product Type Timer triplo
Intervallo di tempo 12/24 ore
Accuracy ±60sec./mese
Display Digitale
Tipo di batteria LR44
Dimensioni display 45 x 41 mm
Lunghezza (sistema metrico) 69 mm
Larghezza (sistema metrico) 13 mm
Altezza (sistema metrico) 92 mm
Peso (sistema metrico) 60 g
Include Batterie
Quantità 1 ciascuno
Certificazione/Conformità CE EMC, RoHS, WEEE